Merck
ENA321764536
Enamine
3-ethyl-1,4-dihydropyridin-4-imine hydrochloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
120,90 €
250 MG
175,50 €
500 MG
334,10 €
1 G
458,90 €
2.5 G
899,60 €
5 G
1329,90 €
10 G
1972,10 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-76957-100MG
120,90 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
120,90 €
250 MG
175,50 €
500 MG
334,10 €
1 G
458,90 €
2.5 G
899,60 €
5 G
1329,90 €
10 G
1972,10 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
158.63
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-76957-100MG
120,90 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
mp
209-210
Iupac Name
3-ethyl-4-pyridinamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H10N2.ClH/c1-2-6-5-9-4-3-7(6)8;/h3-5H,2H2,1H3,(H2,8,9);1H
Clave InChI
CIBBDHZCSKSQEB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76957
Melting Point
209-210
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76957
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)