Merck
ENA321763629
Enamine
1-amino-3-ethylpentan-2-ol
Seleccione un Tamaño
100 MG
162,50 €
250 MG
232,70 €
500 MG
438,10 €
1 G
582,40 €
2.5 G
1142,70 €
5 G
1688,70 €
10 G
2505,10 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-74515-100MG
162,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
162,50 €
250 MG
232,70 €
500 MG
438,10 €
1 G
582,40 €
2.5 G
1142,70 €
5 G
1688,70 €
10 G
2505,10 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
131.22
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-74515-100MG
162,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
1-amino-3-ethyl-2-pentanol
Inchi Code
1S/C7H17NO/c1-3-6(4-2)7(9)5-8/h6-7,9H,3-5,8H2,1-2H3
Clave InChI
NGNXQZFLANJCHW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-74515
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-74515
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)