ENA321763371
Enamine
1-(piperidin-3-yl)pyrrolidin-2-one
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-74441-100MG
192,40 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-74441-100MG
192,40 €
Iupac Name
1-(3-piperidinyl)-2-pyrrolidinone
Inchi Code
1S/C9H16N2O/c12-9-4-2-6-11(9)8-3-1-5-10-7-8/h8,10H,1-7H2
Clave InChI
BZRSOJJKKGRFNG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-74441
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)