Merck
ENA321762038
Enamine
2-[(oxolan-2-yl)methoxy]acetic acid
Seleccione un Tamaño
100 MG
90,50 €
250 MG
110,00 €
500 MG
147,70 €
1 G
176,30 €
2.5 G
315,40 €
5 G
546,80 €
10 G
843,20 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-60033-100MG
90,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
90,50 €
250 MG
110,00 €
500 MG
147,70 €
1 G
176,30 €
2.5 G
315,40 €
5 G
546,80 €
10 G
843,20 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
160.17
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-60033-100MG
90,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
(tetrahydro-2-furanylmethoxy)acetic acid
Inchi Code
1S/C7H12O4/c8-7(9)5-10-4-6-2-1-3-11-6/h6H,1-5H2,(H,8,9)
Clave InChI
WUSSSFZIJIQZKA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60033
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60033
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)