ENA321762010
Enamine
cyclopentyl(4-fluorophenyl)methanamine
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-58093-100MG
147,70 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-58093-100MG
147,70 €
Iupac Name
cyclopentyl(4-fluorophenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C12H16FN/c13-11-7-5-10(6-8-11)12(14)9-3-1-2-4-9/h5-9,12H,1-4,14H2
Clave InChI
NTNLGQWPYJTABN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-58093
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)