ENA321761865
Enamine
2-[4-methoxy-3-(methylsulfanyl)phenyl]acetonitrile
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-73613-50MG
312,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-73613-50MG
312,00 €
Iupac Name
[4-methoxy-3-(methylsulfanyl)phenyl]acetonitrile
Inchi Code
1S/C10H11NOS/c1-12-9-4-3-8(5-6-11)7-10(9)13-2/h3-4,7H,5H2,1-2H3
Clave InChI
CIYDICDGNXZBIR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73613
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)