Merck
ENA313839656
Enamine
methyl 4-[(4-bromophenyl)sulfanyl]butanoate
Seleccione un Tamaño
100 MG
81,90 €
250 MG
114,40 €
500 MG
215,80 €
1 G
317,20 €
2.5 G
621,40 €
5 G
919,10 €
10 G
1362,40 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-72614-100MG
81,90 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
81,90 €
250 MG
114,40 €
500 MG
215,80 €
1 G
317,20 €
2.5 G
621,40 €
5 G
919,10 €
10 G
1362,40 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
289.19
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-72614-100MG
81,90 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
methyl 4-[(4-bromophenyl)sulfanyl]butanoate
Inchi Code
1S/C11H13BrO2S/c1-14-11(13)3-2-8-15-10-6-4-9(12)5-7-10/h4-7H,2-3,8H2,1H3
Clave InChI
OUPWZMKYZZQICW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72614
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72614
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)