Merck
ENA313839348
Enamine
[1-(2,2-dimethylmorpholin-4-yl)cyclohexyl]methanamine
Seleccione un Tamaño
100 MG
294,60 €
250 MG
402,50 €
500 MG
637,80 €
1 G
804,20 €
2.5 G
1533,50 €
5 G
2247,20 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-73043-100MG
294,60 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
294,60 €
250 MG
402,50 €
500 MG
637,80 €
1 G
804,20 €
2.5 G
1533,50 €
5 G
2247,20 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
226.36
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-73043-100MG
294,60 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
[1-(2,2-dimethyl-4-morpholinyl)cyclohexyl]methanamine
Inchi Code
1S/C13H26N2O/c1-12(2)11-15(8-9-16-12)13(10-14)6-4-3-5-7-13/h3-11,14H2,1-2H3
Clave InChI
KVLPXLXCRNCEKC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73043
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73043
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)