Merck
ENA313839187
Enamine
2-[(benzenesulfonyl)methyl]aniline
Seleccione un Tamaño
100 MG
162,50 €
250 MG
232,70 €
500 MG
438,10 €
1 G
582,40 €
2.5 G
1142,70 €
5 G
1688,70 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-72723-100MG
162,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
162,50 €
250 MG
232,70 €
500 MG
438,10 €
1 G
582,40 €
2.5 G
1142,70 €
5 G
1688,70 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
247.32
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-72723-100MG
162,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
mp
173-174
Iupac Name
2-[(phenylsulfonyl)methyl]aniline
Inchi Code
1S/C13H13NO2S/c14-13-9-5-4-6-11(13)10-17(15,16)12-7-2-1-3-8-12/h1-9H,10,14H2
Clave InChI
SYUUHJVWQMFSRO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72723
Melting Point
173-174
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72723
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)