Merck
ENA313839165
Enamine
2-methyl-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazol-7-one
Seleccione un Tamaño
100 MG
146,40 €
250 MG
188,00 €
500 MG
315,40 €
1 G
432,40 €
2.5 G
804,20 €
5 G
1169,50 €
10 G
1712,90 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-72694-100MG
146,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
146,40 €
250 MG
188,00 €
500 MG
315,40 €
1 G
432,40 €
2.5 G
804,20 €
5 G
1169,50 €
10 G
1712,90 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
167.23
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-72694-100MG
146,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
mp
29-30
Iupac Name
2-methyl-5,6-dihydro-1,3-benzothiazol-7(4H)-one
Inchi Code
1S/C8H9NOS/c1-5-9-6-3-2-4-7(10)8(6)11-5/h2-4H2,1H3
Clave InChI
QFTUPSZZEJQOJX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72694
Melting Point
29-30
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72694
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)