ENA311760695
Enamine
N1-butyl-N1-methylbenzene-1,4-diamine
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-72244-100MG
158,60 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-72244-100MG
158,60 €
Iupac Name
N~1~-butyl-N~1~-methyl-1,4-benzenediamine
Inchi Code
1S/C11H18N2/c1-3-4-9-13(2)11-7-5-10(12)6-8-11/h5-8H,3-4,9,12H2,1-2H3
Clave InChI
YEMIAPOPTRUFTL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72244
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)