ENA311760640
Enamine
3-benzyl-1,2,4-thiadiazol-5-amine
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-72165-100MG
101,40 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-72165-100MG
101,40 €
mp
138-140
Iupac Name
3-benzyl-1,2,4-thiadiazol-5-amine
Inchi Code
1S/C9H9N3S/c10-9-11-8(12-13-9)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H2,10,11,12)
Clave InChI
BDPJUFWVJYJIEY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72165
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)