Merck
ENA311759605
Enamine
4-(cyclohexylamino)phenol
Seleccione un Tamaño
100 MG
101,40 €
250 MG
143,00 €
500 MG
270,40 €
1 G
387,40 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-70659-100MG
101,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
101,40 €
250 MG
143,00 €
500 MG
270,40 €
1 G
387,40 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
191.27
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-70659-100MG
101,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
4-(cyclohexylamino)phenol
Inchi Code
1S/C12H17NO/c14-12-8-6-11(7-9-12)13-10-4-2-1-3-5-10/h6-10,13-14H,1-5H2
Clave InChI
ZWNKVPHOSQGNRP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70659
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70659
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)