Merck
ENA311759455
Enamine
2-cyclopentylacetaldehyde
Seleccione un Tamaño
100 MG
386,80 €
250 MG
407,60 €
500 MG
446,60 €
1 G
476,50 €
2.5 G
640,30 €
5 G
895,10 €
10 G
1368,30 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-70446-100MG
386,80 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
386,80 €
250 MG
407,60 €
500 MG
446,60 €
1 G
476,50 €
2.5 G
640,30 €
5 G
895,10 €
10 G
1368,30 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
112.17
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-70446-100MG
386,80 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
cyclopentylacetaldehyde
Inchi Code
1S/C7H12O/c8-6-5-7-3-1-2-4-7/h6-7H,1-5H2
Clave InChI
CEUXIAUEIGSQSZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70446
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)