ENA311759377
Enamine
2-hydroxy-1-(pyrrolidin-1-yl)ethan-1-one
About This Item
mp
39-40
Iupac Name
2-oxo-2-(1-pyrrolidinyl)ethanol
Inchi Code
1S/C6H11NO2/c8-5-6(9)7-3-1-2-4-7/h8H,1-5H2
Clave InChI
RWGVUODVPQFWCJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70294
Melting Point
39-40
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70294
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)