Merck
ENA308584440
Enamine
3-(4-amino-3-methylphenoxy)propanamide hydrochloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
305,50 €
250 MG
438,10 €
500 MG
689,00 €
1 G
884,00 €
2.5 G
1731,60 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-69663-100MG
305,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
305,50 €
250 MG
438,10 €
500 MG
689,00 €
1 G
884,00 €
2.5 G
1731,60 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
230.69
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-69663-100MG
305,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
3-(4-amino-3-methylphenoxy)propanamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H14N2O2.ClH/c1-7-6-8(2-3-9(7)11)14-5-4-10(12)13;/h2-3,6H,4-5,11H2,1H3,(H2,12,13);1H
Clave InChI
NDNFLKNBQQKUKW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69663
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69663
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)