Merck
ENA308584390
Enamine
1-(1H-purin-6-yl)piperidin-4-amine dihydrochloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
140,40 €
250 MG
200,20 €
500 MG
384,80 €
1 G
512,20 €
2.5 G
1002,30 €
5 G
1484,60 €
10 G
2200,90 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-69316-100MG
140,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
140,40 €
250 MG
200,20 €
500 MG
384,80 €
1 G
512,20 €
2.5 G
1002,30 €
5 G
1484,60 €
10 G
2200,90 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
291.18
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-69316-100MG
140,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
1-(1H-purin-6-yl)-4-piperidinamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H14N6.2ClH/c11-7-1-3-16(4-2-7)10-8-9(13-5-12-8)14-6-15-10;;/h5-7H,1-4,11H2,(H,12,13,14,15);2*1H
Clave InChI
SMZWGQQFUVHAIF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69316
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69316
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)