ENA308583492
Enamine
4-(1,3,4-thiadiazol-2-ylsulfanyl)aniline
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-58293-100MG
110,50 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-58293-100MG
110,50 €
Iupac Name
4-(1,3,4-thiadiazol-2-ylsulfanyl)aniline
Inchi Code
1S/C8H7N3S2/c9-6-1-3-7(4-2-6)13-8-11-10-5-12-8/h1-5H,9H2
Clave InChI
XQYYWSFSSCBHGH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-58293
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)