Merck
ENA308583398
Enamine
2-chloro-N-cyclopropyl-N-[(thiophen-2-yl)methyl]acetamide
Seleccione un Tamaño
100 MG
140,40 €
250 MG
200,20 €
500 MG
384,80 €
1 G
512,20 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-47487-100MG
140,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
140,40 €
250 MG
200,20 €
500 MG
384,80 €
1 G
512,20 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
229.73
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-47487-100MG
140,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-chloro-N-cyclopropyl-N-(2-thienylmethyl)acetamide
Inchi Code
1S/C10H12ClNOS/c11-6-10(13)12(8-3-4-8)7-9-2-1-5-14-9/h1-2,5,8H,3-4,6-7H2
Clave InChI
RKZRWNKEBVWBDW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-47487
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-47487
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)