Merck
ENA300791951
Enamine
1-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1,4-benzodiazepine
Seleccione un Tamaño
100 MG
249,60 €
250 MG
357,50 €
500 MG
592,80 €
1 G
759,20 €
2.5 G
1488,50 €
5 G
2202,20 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-67553-100MG
249,60 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
249,60 €
250 MG
357,50 €
500 MG
592,80 €
1 G
759,20 €
2.5 G
1488,50 €
5 G
2202,20 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
162.23
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-67553-100MG
249,60 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
1-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1,4-benzodiazepine
Inchi Code
1S/C10H14N2/c1-12-7-6-11-8-9-4-2-3-5-10(9)12/h2-5,11H,6-8H2,1H3
Clave InChI
QEHRLRCOYMVAFL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-67553
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-67553
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)