ENA300791786
Enamine
5-bromo-2,4-dimethoxybenzene-1,3-disulfonyl dichloride
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-67200-100MG
101,40 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-67200-100MG
101,40 €
Iupac Name
5-bromo-2,4-dimethoxy-1,3-benzenedisulfonyl dichloride
Inchi Code
1S/C8H7BrCl2O6S2/c1-16-6-4(9)3-5(18(10,12)13)7(17-2)8(6)19(11,14)15/h3H,1-2H3
Clave InChI
QCDPKOVPRRSBMX-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-67200
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)