Merck
ENA300791112
Enamine
3-butanoyl-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid
Seleccione un Tamaño
100 MG
101,40 €
250 MG
143,00 €
500 MG
270,40 €
1 G
387,40 €
2.5 G
759,20 €
5 G
1124,50 €
10 G
1667,90 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-66340-100MG
101,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
101,40 €
250 MG
143,00 €
500 MG
270,40 €
1 G
387,40 €
2.5 G
759,20 €
5 G
1124,50 €
10 G
1667,90 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
203.26
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-66340-100MG
101,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
mp
116-117
Iupac Name
3-butyryl-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H13NO3S/c1-2-3-7(10)9-5-13-4-6(9)8(11)12/h6H,2-5H2,1H3,(H,11,12)
Clave InChI
MFGCZLZGUBTUTK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-66340
Melting Point
116-117
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-66340
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)