Merck
ENA300790965
Enamine
methyl 4-(4-oxopiperidin-1-yl)butanoate
Seleccione un Tamaño
100 MG
101,40 €
250 MG
143,00 €
500 MG
270,40 €
1 G
387,40 €
2.5 G
759,20 €
5 G
1124,50 €
10 G
1667,90 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-66068-100MG
101,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
101,40 €
250 MG
143,00 €
500 MG
270,40 €
1 G
387,40 €
2.5 G
759,20 €
5 G
1124,50 €
10 G
1667,90 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
199.25
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-66068-100MG
101,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
methyl 4-(4-oxo-1-piperidinyl)butanoate
Inchi Code
1S/C10H17NO3/c1-14-10(13)3-2-6-11-7-4-9(12)5-8-11/h2-8H2,1H3
Clave InChI
DSSOBYZLFQUGCR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-66068
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-66068
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)