ENA300790904
Enamine
1-benzoyl-N-methylpiperidin-4-amine
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-65948-100MG
165,90 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-65948-100MG
165,90 €
Iupac Name
1-benzoyl-N-methyl-4-piperidinamine
Inchi Code
1S/C13H18N2O/c1-14-12-7-9-15(10-8-12)13(16)11-5-3-2-4-6-11/h2-6,12,14H,7-10H2,1H3
Clave InChI
FJOZONKRMICPLS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65948
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)