Merck
ENA300790813
Enamine
[(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-yl)methyl](ethyl)amine hydrochloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
294,60 €
250 MG
402,50 €
500 MG
637,80 €
1 G
804,20 €
2.5 G
1533,50 €
5 G
2247,20 €
10 G
3310,60 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-67048-100MG
294,60 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
294,60 €
250 MG
402,50 €
500 MG
637,80 €
1 G
804,20 €
2.5 G
1533,50 €
5 G
2247,20 €
10 G
3310,60 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
229.71
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-67048-100MG
294,60 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
N-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-ylmethyl)ethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15NO2.ClH/c1-2-12-8-9-4-3-5-10-11(9)14-7-6-13-10;/h3-5,12H,2,6-8H2,1H3;1H
Clave InChI
XLGAMLFOHNRJFH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-67048
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-67048
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)