Merck
ENA300790795
Enamine
2-(4-hydroxypiperidin-1-yl)-2-phenylacetic acid hydrochloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
249,60 €
250 MG
357,50 €
500 MG
592,80 €
1 G
759,20 €
2.5 G
1488,50 €
5 G
2202,20 €
10 G
3265,60 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-66865-100MG
249,60 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
249,60 €
250 MG
357,50 €
500 MG
592,80 €
1 G
759,20 €
2.5 G
1488,50 €
5 G
2202,20 €
10 G
3265,60 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
271.74
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-66865-100MG
249,60 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
(4-hydroxy-1-piperidinyl)(phenyl)acetic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H17NO3.ClH/c15-11-6-8-14(9-7-11)12(13(16)17)10-4-2-1-3-5-10;/h1-5,11-12,15H,6-9H2,(H,16,17);1H
Clave InChI
RIHZGNJVXMZYAO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-66865
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-66865
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)