ENA296275158
Enamine
1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]butan-1-amine
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-65239-100MG
267,80 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-65239-100MG
267,80 €
Iupac Name
1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]butylamine
Inchi Code
1S/C11H14F3N/c1-2-4-10(15)8-5-3-6-9(7-8)11(12,13)14/h3,5-7,10H,2,4,15H2,1H3
Clave InChI
ZVSDXABGZDMDIE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65239
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)