ENA296275091
Enamine
3-carbamoyl-2-(2-fluorobenzenesulfonamido)propanoic acid
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-65125-100MG
294,60 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-65125-100MG
294,60 €
Iupac Name
N~2~-[(2-fluorophenyl)sulfonyl]asparagine
Inchi Code
1S/C10H11FN2O5S/c11-6-3-1-2-4-8(6)19(17,18)13-7(10(15)16)5-9(12)14/h1-4,7,13H,5H2,(H2,12,14)(H,15,16)
Clave InChI
ZOGWFTFUKWIUPV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65125
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)