ENA296275013
Enamine
N-ethyl-N-methyl-1,3-thiazolidine-4-carboxamide
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-64987-100MG
175,50 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-64987-100MG
175,50 €
Iupac Name
N-ethyl-N-methyl-1,3-thiazolidine-4-carboxamide
Inchi Code
1S/C7H14N2OS/c1-3-9(2)7(10)6-4-11-5-8-6/h6,8H,3-5H2,1-2H3
Clave InChI
NYTWLGQVUGEBIU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64987
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)