Merck
ENA296274863
Enamine
ethyl 3-[5-(4-chlorophenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]propanoate
Seleccione un Tamaño
100 MG
146,40 €
250 MG
188,00 €
500 MG
315,40 €
1 G
432,40 €
2.5 G
804,20 €
5 G
1169,50 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-65273-100MG
146,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
146,40 €
250 MG
188,00 €
500 MG
315,40 €
1 G
432,40 €
2.5 G
804,20 €
5 G
1169,50 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
280.71
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-65273-100MG
146,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
ethyl 3-[5-(4-chlorophenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]propanoate
Inchi Code
1S/C13H13ClN2O3/c1-2-18-12(17)8-7-11-15-16-13(19-11)9-3-5-10(14)6-4-9/h3-6H,2,7-8H2,1H3
Clave InChI
VFCLZKCTZSQYSJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65273
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65273
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)