Merck
ENA295068236
Enamine
N,N-dimethyl-1-[(5-oxo-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)sulfanyl]formamide
Seleccione un Tamaño
100 MG
120,90 €
250 MG
175,50 €
500 MG
334,10 €
1 G
458,90 €
2.5 G
899,60 €
5 G
1329,90 €
10 G
1972,10 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-64467-100MG
120,90 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
120,90 €
250 MG
175,50 €
500 MG
334,10 €
1 G
458,90 €
2.5 G
899,60 €
5 G
1329,90 €
10 G
1972,10 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
249.33
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-64467-100MG
120,90 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
mp
95-97
Iupac Name
S-(5-oxo-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthalenyl) dimethylthiocarbamate
Inchi Code
1S/C13H15NO2S/c1-14(2)13(16)17-10-6-7-11-9(8-10)4-3-5-12(11)15/h6-8H,3-5H2,1-2H3
Clave InChI
AMZNKLYLFKFXDT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64467
Melting Point
95-97
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64467
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)