Merck
ENA292596608
Enamine
tert-butyl 2-(methylamino)acetate
Seleccione un Tamaño
100 MG
23,40 €
250 MG
29,90 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-62402-100MG
23,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
23,40 €
250 MG
29,90 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
145.2
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-62402-100MG
23,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
tert-butyl (methylamino)acetate
Inchi Code
1S/C7H15NO2/c1-7(2,3)10-6(9)5-8-4/h8H,5H2,1-4H3
Clave InChI
MYKMOIQAHCMLIR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62402
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62402
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)