Merck
ENA292596397
Enamine
[4-(cyclohexyloxy)phenyl]methanamine
Seleccione un Tamaño
100 MG
151,60 €
250 MG
195,80 €
500 MG
282,90 €
1 G
350,50 €
2.5 G
579,30 €
5 G
961,50 €
10 G
1725,90 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-62037-100MG
151,60 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
151,60 €
250 MG
195,80 €
500 MG
282,90 €
1 G
350,50 €
2.5 G
579,30 €
5 G
961,50 €
10 G
1725,90 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
205.3
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-62037-100MG
151,60 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
[4-(cyclohexyloxy)phenyl]methanamine
Inchi Code
1S/C13H19NO/c14-10-11-6-8-13(9-7-11)15-12-4-2-1-3-5-12/h6-9,12H,1-5,10,14H2
Clave InChI
TZGIKTKRPOBYLW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62037
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62037
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)