ENA292596072
Enamine
4-ethyl-4-methylpiperidine hydrochloride
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-62371-100MG
148,20 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-62371-100MG
148,20 €
mp
228-229
Iupac Name
4-ethyl-4-methylpiperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H17N.ClH/c1-3-8(2)4-6-9-7-5-8;/h9H,3-7H2,1-2H3;1H
Clave InChI
KRKMRUQIEMZLPT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62371
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)