Merck
ENA282548710
Enamine
2-methyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propanethioamide
Seleccione un Tamaño
100 MG
207,50 €
250 MG
277,70 €
500 MG
483,10 €
1 G
627,40 €
2.5 G
1187,70 €
5 G
1733,70 €
10 G
2550,10 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-60447-100MG
207,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
207,50 €
250 MG
277,70 €
500 MG
483,10 €
1 G
627,40 €
2.5 G
1187,70 €
5 G
1733,70 €
10 G
2550,10 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
170.24
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-60447-100MG
207,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-methyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propanethioamide
Inchi Code
1S/C6H10N4S/c1-5(6(7)11)2-10-4-8-3-9-10/h3-5H,2H2,1H3,(H2,7,11)
Clave InChI
GSTZKEVDDFIVIZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60447
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60447
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)