ENA282548259
Enamine
4,5,5-trimethyl-2-oxo-2,5-dihydrofuran-3-carboxylic acid
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-59513-100MG
141,20 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-59513-100MG
141,20 €
mp
112-113
Iupac Name
4,5,5-trimethyl-2-oxo-2,5-dihydro-3-furancarboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H10O4/c1-4-5(6(9)10)7(11)12-8(4,2)3/h1-3H3,(H,9,10)
Clave InChI
WDBWMWDAYBDTOO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59513
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)