Merck
ENA282547940
Enamine
2-(thiomorpholin-4-yl)pyridin-3-amine hydrochloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
373,10 €
250 MG
533,00 €
500 MG
841,10 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-60627-100MG
373,10 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
373,10 €
250 MG
533,00 €
500 MG
841,10 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
231.75
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-60627-100MG
373,10 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-thiomorpholinopyridin-3-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H13N3S.ClH/c10-8-2-1-3-11-9(8)12-4-6-13-7-5-12;/h1-3H,4-7,10H2;1H
Clave InChI
PAWBACIAEDDZEX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60627
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60627
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)