ENA258389825
Enamine
2-(tert-butoxy)ethan-1-amine
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-59986-100MG
226,60 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-59986-100MG
226,60 €
Iupac Name
2-tert-butoxyethanamine
Inchi Code
1S/C6H15NO/c1-6(2,3)8-5-4-7/h4-5,7H2,1-3H3
Clave InChI
BLMLZYILSIZQTL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59986
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)