ENA258389684
Enamine
N-hydroxy-3-(3-methylphenoxy)propanamide
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-53489-100MG
120,90 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-53489-100MG
120,90 €
Iupac Name
N-hydroxy-3-(3-methylphenoxy)propanamide
Inchi Code
1S/C10H13NO3/c1-8-3-2-4-9(7-8)14-6-5-10(12)11-13/h2-4,7,13H,5-6H2,1H3,(H,11,12)
Clave InChI
GMIBUONZOFCIDT-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53489
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)