ENA250699151
Enamine
methyl 5-(chlorosulfonyl)thiophene-3-carboxylate
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-54851-100MG
162,50 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-54851-100MG
162,50 €
Iupac Name
methyl 5-(chlorosulfonyl)-3-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C6H5ClO4S2/c1-11-6(8)4-2-5(12-3-4)13(7,9)10/h2-3H,1H3
Clave InChI
IRUQLKHEXLBHKZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54851
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)