Merck
ENA250698753
Enamine
3-[(4-hydroxypiperidin-1-yl)sulfonyl]thiophene-2-carboxylic acid
Seleccione un Tamaño
100 MG
162,50 €
250 MG
232,70 €
500 MG
438,10 €
1 G
582,40 €
2.5 G
1142,70 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-57230-100MG
162,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
162,50 €
250 MG
232,70 €
500 MG
438,10 €
1 G
582,40 €
2.5 G
1142,70 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
291.35
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-57230-100MG
162,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
3-[(4-hydroxy-1-piperidinyl)sulfonyl]-2-thiophenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H13NO5S2/c12-7-1-4-11(5-2-7)18(15,16)8-3-6-17-9(8)10(13)14/h3,6-7,12H,1-2,4-5H2,(H,13,14)
Clave InChI
KNGWFBSRXWIMHH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-57230
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-57230
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)