Merck
ENA250698692
Enamine
2-chloro-N-(pentan-2-yl)propanamide
Seleccione un Tamaño
100 MG
126,90 €
250 MG
159,40 €
500 MG
260,80 €
1 G
362,20 €
2.5 G
666,40 €
5 G
964,10 €
10 G
1407,40 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-27939-100MG
126,90 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
126,90 €
250 MG
159,40 €
500 MG
260,80 €
1 G
362,20 €
2.5 G
666,40 €
5 G
964,10 €
10 G
1407,40 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
177.67
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-27939-100MG
126,90 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-chloro-N-(1-methylbutyl)propanamide
Inchi Code
1S/C8H16ClNO/c1-4-5-6(2)10-8(11)7(3)9/h6-7H,4-5H2,1-3H3,(H,10,11)
Clave InChI
FBRWSGWUMCNOPN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27939
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27939
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)