Merck
ENA249414891
Enamine
4-[2-(dimethylamino)ethoxy]benzonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
190.24
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-[2-(dimethylamino)ethoxy]benzonitrile
Inchi Code
1S/C11H14N2O/c1-13(2)7-8-14-11-5-3-10(9-12)4-6-11/h3-6H,7-8H2,1-2H3
Clave InChI
DTYDLVIYHGGCOG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49309
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49309
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)