Merck
ENA249414873
Enamine
4-(2-chloroacetyl)piperazin-2-one
Seleccione un Tamaño
100 MG
89,70 €
250 MG
128,70 €
500 MG
243,10 €
1 G
352,30 €
2.5 G
690,30 €
5 G
1020,50 €
10 G
1515,80 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-22884-100MG
89,70 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
89,70 €
250 MG
128,70 €
500 MG
243,10 €
1 G
352,30 €
2.5 G
690,30 €
5 G
1020,50 €
10 G
1515,80 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
176.6
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-22884-100MG
89,70 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
mp
129-130
Iupac Name
4-(chloroacetyl)-2-piperazinone
Inchi Code
1S/C6H9ClN2O2/c7-3-6(11)9-2-1-8-5(10)4-9/h1-4H2,(H,8,10)
Clave InChI
QVVYHRBAOTZFOZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22884
Melting Point
129-130
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22884
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)