Merck
ENA249152423
Enamine
2-(2,4-dichlorophenoxy)benzoic acid
Seleccione un Tamaño
100 MG
101,40 €
250 MG
143,00 €
500 MG
270,40 €
1 G
387,40 €
2.5 G
759,20 €
5 G
1124,50 €
10 G
1667,90 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-56352-100MG
101,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
101,40 €
250 MG
143,00 €
500 MG
270,40 €
1 G
387,40 €
2.5 G
759,20 €
5 G
1124,50 €
10 G
1667,90 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
283.11
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-56352-100MG
101,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
mp
161-163
Iupac Name
2-(2,4-dichlorophenoxy)benzoic acid
Inchi Code
1S/C13H8Cl2O3/c14-8-5-6-12(10(15)7-8)18-11-4-2-1-3-9(11)13(16)17/h1-7H,(H,16,17)
Clave InChI
IQJCZFBHCZXULX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56352
Melting Point
161-163
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56352
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)