Merck
ENA249152338
Enamine
4-(3,5-dimethoxyphenoxy)benzaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
258.27
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-(3,5-dimethoxyphenoxy)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C15H14O4/c1-17-13-7-14(18-2)9-15(8-13)19-12-5-3-11(10-16)4-6-12/h3-10H,1-2H3
Clave InChI
DCTJEWSCQVMUSN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56182
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56182
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)