Merck
ENA245487781
Enamine
N-(3-amino-2-methylphenyl)propane-1-sulfonamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
228.32
Número MDL:
Iupac Name
N-(3-amino-2-methylphenyl)-1-propanesulfonamide
Inchi Code
1S/C10H16N2O2S/c1-3-7-15(13,14)12-10-6-4-5-9(11)8(10)2/h4-6,12H,3,7,11H2,1-2H3
Clave InChI
ZLTVRAYPQYTMDO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55828
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55828
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)