Merck
ENA245487461
Enamine
5-benzyl-1,3-thiazol-2-amine hydrochloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
85,30 €
250 MG
103,50 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-55375-100MG
85,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
85,30 €
250 MG
103,50 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
226.73
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-55375-100MG
85,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
5-benzyl-1,3-thiazol-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H10N2S.ClH/c11-10-12-7-9(13-10)6-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5,7H,6H2,(H2,11,12);1H
Clave InChI
ULAQYRGGOOBOLJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55375
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55375
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)