Merck
ENA245487136
Enamine
5-methylthiophene-2-carbohydrazide
Seleccione un Tamaño
100 MG
23,40 €
250 MG
26,00 €
500 MG
40,30 €
1 G
52,00 €
2.5 G
109,20 €
5 G
205,40 €
10 G
396,50 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-55126-100MG
23,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
23,40 €
250 MG
26,00 €
500 MG
40,30 €
1 G
52,00 €
2.5 G
109,20 €
5 G
205,40 €
10 G
396,50 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
156.21
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-55126-100MG
23,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
5-methyl-2-thiophenecarbohydrazide
Inchi Code
1S/C6H8N2OS/c1-4-2-3-5(10-4)6(9)8-7/h2-3H,7H2,1H3,(H,8,9)
Clave InChI
HMBLMUIDVHBCOW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55126
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55126
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)