Merck
ENA245487081
Enamine
6-amino-2,3-dihydro-1lambda6,2-benzothiazole-1,1,3-trione
Seleccione un Tamaño
100 MG
139,90 €
250 MG
180,20 €
500 MG
258,20 €
1 G
318,00 €
2.5 G
519,50 €
5 G
854,90 €
10 G
1525,70 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-55028-100MG
139,90 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
139,90 €
250 MG
180,20 €
500 MG
258,20 €
1 G
318,00 €
2.5 G
519,50 €
5 G
854,90 €
10 G
1525,70 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
198.2
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-55028-100MG
139,90 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
mp
263-265
Iupac Name
6-amino-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one 1,1-dioxide
Inchi Code
1S/C7H6N2O3S/c8-4-1-2-5-6(3-4)13(11,12)9-7(5)10/h1-3H,8H2,(H,9,10)
Clave InChI
SSRKZHLPNHLAKM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55028
Melting Point
263-265
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55028
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)